Merck
C0378
Sigma-Aldrich
Chloramphenicol
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
D-(−)-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-β-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide, D-(−)-threo-2-Dichloroacetamido-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, D-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-4-nitrophenethyl]acetamide, Chloromycetin
Méret kiválasztása
5 G
10 300,00 Ft
25 G
19 800,00 Ft
100 G
62 200,00 Ft
500 G
260 000,00 Ft
1 KG
376 000,00 Ft
10 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
10 300,00 Ft
25 G
19 800,00 Ft
100 G
62 200,00 Ft
500 G
260 000,00 Ft
1 KG
376 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2CHCONHCH(CH2OH)CH(OH)C6H4NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
323.13
Beilstein:
2225532
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51102831
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
10 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder or crystals
pKa 
5.5
mp
149-153 °C (lit.)
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Általános leírás
Chemical structure: phenicole
Alkalmazás
Chloramphenicol is a synthetic antibiotic, isolated from strains of Streptomyces venezuelae. It is often used for bacterial selection in molecular biology applications at 10-20μg/mL and as a selection agent for transformed cells containing chloramphenicol reistance genes.
Chloramphenicol has been used as a bacteriostatic non potent antibiotic.[1] It has been used for the selection/growth of positive bacterial cells.[2][3]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of Action: Chloramphenicol inhibits bacterial protein synthesis by blocking the peptidyl transferase step by binding to the 50S ribosomal subunit and preventing attachment of aminoacyl tRNA to the ribosome. It also inhibits mitochondrial and chloroplast protein synthesis and ribosomal formation of (p)ppGpp, de-pressing rRNA transcription.
Mode of Resistance: Use of chloramphenicol acetyltransferase will acetylate the product and inactivate it.
Antimicrobial Spectrum: This is a broad spectrum antibiotic against gram-positive and gram-negative bacteria, and is used mainly for ophthalmic and veterinary purposes.
Vigyázat
Stock solutions should be stored at 2-8°C and are stable at 37°C for 5 days. Aqueous solutions are neutral and stable over a wide pH range, with 50% hydrolysis occurring after 290 days. Use of a borax buffered solution reduces this number to 14%. Solutions should be protected from light as photochemical decomposition results in a yellowing of the solution. Heating aqueous solutions at 115°C for 30 minutes results in a 10% loss of chloramphenicol.
Elkészítési megjegyzés
Degradation of chloramphenicol in aqueous solution is catalyzed by general acids and bases. This rate of degradation is independent of the ionic strength and pH.
Egyéb megjegyzések
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Targeting antibacterial agents by using drug-carrying filamentous bacteriophages.
Yacoby I et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 50, 2087-2087 (2006)
Development and Evaluation of an aroA/htrA Salmonella enteritidis Vector Expressing Eimeria maxima TRAP Family Protein EmTFP250 with CD 154 (CD 40L) as Candidate Vaccines against Coccidiosis in Broilers.
International Journal of Poultry Science, 9, 1031-1037 (2010)
Kyle J Wayne et al.
Journal of bacteriology, 192(17), 4388-4394 (2010-07-14)
The WalRK two-component regulatory system coordinates gene expression that maintains cell wall homeostasis and responds to antibiotic stress in low-GC Gram-positive bacteria. Phosphorylated WalR (VicR) of the major human respiratory pathogen Streptococcus pneumoniae (WalR(Spn)) positively regulates transcription of several surface
Expression and Purification of the Arabidopsis E4 SUMO Ligases PIAL1 and PIAL2.
Tomanov K and Bachmair A
Bio-protocol null
Saurabh Bhattacharya et al.
Cell reports, 27(2), 334-342 (2019-04-02)
We have previously described the existence of membranous nanotubes, bridging adjacent bacteria, facilitating intercellular trafficking of nutrients, cytoplasmic proteins, and even plasmids, yet components enabling their biogenesis remain elusive. Here we reveal the identity of a molecular apparatus providing a
Protocols
To measure chloramphenicol acetyltransferase activity, this procedure uses DTNB and coenzyme A. The reaction of DTNB with the –SH group on CoA results in a colorimetric increase at 412 nm.
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?