L2880
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O55:B5
purified by phenol extraction
Szinonimák:
LPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli (O55:B5)
Minőségi szint
form
lyophilized powder
tisztítva
phenol extraction
technika/technikák
cell based assay: suitable
szennyeződések
<3% Protein (Lowry)
szín
off-white to tan
oldhatóság
water: soluble
alkalmazás(ok)
cell analysis
clinical research
life science and biopharma
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to stimulate hepatocytes and non-parenchymal cells
- to stimulate the spleen and study the expression of the Malitaf gene in the fish blunt snout bream
- as part of the concanavalin A (ConA) and D-galactosamine/lipopolysaccharide (D-GalN/LPS) model of fulminant hepatitis to study the effect of the natural compound hesperetin
- to check the cell viability of human chorionic villi-derived mesenchymal stem cells (hCMSCs) by methyl thiazolyl tetrazolium (MTT) assay
- to induce oligodendrocyte toxicity to evaluate the neuroprotective effects of few compounds
- to induce sarcopenia in rats to evaluate the antioxidant effects of curcumin-loaded hydrophobic surface-modified hydroxyapatite
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
responsiveness is affected by scaffold properties
Cikkek
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.