L2630
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O111:B4
purified by phenol extraction
Szinonimák:
LPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli (O111:B4)
Minőségi szint
form
lyophilized powder
tisztítva
phenol extraction
technika/technikák
ELISA: suitable
cell based assay: suitable
ligand binding assay: suitable
szennyeződések
≤3.00% protein (Lowry-TCA)
szín
off-white to faint yellow
oldhatóság
water: soluble
alkalmazás(ok)
cell analysis
clinical research
life science and biopharma
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This product is phenol extracted from Escherichia coli serotype O111:B4. The source strain is from a private collection. This LPS serotype has been used to stimulate B-cells and induce NOS (nitric oxide synthase) in human hepatocytes.
Alkalmazás
- for the stimulation of macrophages
- for LPS preconditioning in mice
- to induce acute kidney injury in mice
- to induce acute respiratory distress syndrome (ARDS) in mice to study the anti-inflammatory effects of bone marrow mesenchymal stem cell (BMSCs)-derived exosomes
- to induce hyperinflammatory status in severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infected mice
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.