C0412
Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Type IV-S, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Con A
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
típus
Type IV-S
termékcsalád
BioReagent
form
lyophilized powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
salt, essentially free
oldhatóság
PBS: 5 mg/mL, slightly hazy
H2O: soluble, slightly hazy
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Alkalmazás
- to induce spleen blastogenesis
- to generate ConA blast targets from B6 and lpr spleen cells
- to stimulate splenic lymphocytes from estrogen-and placebo-treated mice
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3