Fontos dokumentumok
C5275
Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Type IV-S, lyophilized powder, aseptically processed, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Con A
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
aseptically processed
Minőségi szint
típus
Type IV-S
termékcsalád
BioReagent
Forma
lyophilized powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
salt (Contains buffer salts and NaCl)
oldhatóság
PBS: 5 mg/mL, slightly hazy
H2O: soluble, slightly hazy
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
- in in vitro cell proliferation assay and cell cycle assessment
- in lymphocyte proliferation
- in splenocyte culturing
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Where reported, agglutination activity is expressed in μg/ml and is determined from serial dilutions in phosphate buffered saline, pH 6.8, containing Ca2+ and Mn2+ of a 1 mg per mL solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes after 1 hr incubation at 25 °C.
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)