Fontos dokumentumok
302031
Trifluoroacetic acid
suitable for HPLC, ≥99.0%
Szinonimák:
TFA
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
97.5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0%
Forma
liquid
technika/technikák
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
szennyeződések
<0.050% water
párolgási maradék
<0.005%
törésmutató
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (20 °C, 10 g/L)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.9
λ: 270 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.05
λ: 290 nm Amax: 0.04
λ: 300 nm Amax: 0.03
λ: 320 nm Amax: 0.025
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Mobile phase component in the estimation of chlorogenic acid and rutin in Rosaceae extracts by HPLC
- Solvent to extract rabbit plasma, followed by HPLC purification of plasma protein content
- Mobile phase solvent for separation of amino acids extracted from sediments, prior to HPLC analysis
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Optimization of a Reversed-Phase Liquid Chromatographic (RP-LC) method for the intact analysis of a therapeutic monoclonal antibody, trastuzumab, using a BIOshell™ A400 Protein C4 column.
HPLC-UV determination of 5-HMF (5-(hydroxymethyl)furfural) in beer samples using monolithic silica Chromolith® HighResolution RP-18e HPLC column.
Intact analysis of Universal Antibody Standard human and Antibody-Drug Conjugate (ADC) Mimic on silica monolithic HPLC columns under various conditions.
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Protocols
Chromatographic technique identifies insulin variants efficiently, aiding in pharmacokinetics.
HPLC Analysis of the Monoclonal Antibody (mAb) Erbitux (Cetuximab) on BIOshell™ A400 Protein C4