Fontos dokumentumok
476870
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid
99%
Szinonimák:
alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic acid, α-CCA, α-CHCA, α-Cyano, 4-HCCA, ACCA
Teszt
99%
form
solid
mp
245-250 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
nitrile
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?