Fontos dokumentumok
1.00029
Supelco
Acetonitrile
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, LiChrosolv®
Szinonimák:
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
41.05
Beilstein:
741857
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-835-2
NACRES:
NA.03
product name
Acetonitrile, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Ügynökség
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
Minőségi szint
szab. megfelelőség
suitable for FDA C-010.02
gőzsűrűség
1.41 (vs air)
gőznyomás
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
LiChrosolv®
Teszt
≥99.9% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
524 °C
973 °F
robbanási határérték
16 %
technika/technikák
LC/MS: suitable
szennyeződések
≤0.0001 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤5 ppb Any further metal (ICP-MS)
≤5 ppb K (Potassium)
≤50 ppb Na (Sodium)
párolgási maradék
≤1.0 mg/L
szín
APHA: ≤10
áteresztőképesség
191 nm, ≥25%
195 nm, ≥85%
200 nm, ≥96%
215 nm, ≥98%
230 nm, ≥99%
törésmutató
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
SMILES string
CC#N
átmeneti hőmérséklet
flash point 2 °C
sűrűség
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
LiChrosolv hypergrade is accurately tested for LC-MS suitability, and meet all the requirements of modern LC-MS ionization methods (ESI/APCI - positive and negative mode). Thanks to their low level of ionic background and low ion suppression, LiChrosolv hypergrade solvents provide high reproducibility and high ionization efficiency. The packaging material has been improved to meet LC-MS quality requirements perfectly.
Alkalmazás
Acetonitrile is used as a component:
  • Of the mobile phase in fast LC-MS quantification of illudane glycosides and analogs in bracken ferns.
  • In the elution mixture to extract (fluoro)quinolone antibiotic compounds from the SDB-RPS extraction cartridge.
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup