Fontos dokumentumok
5.43804
Supelco
Formic acid 98 - 100%
for HPLC LiChropur
Szinonimák:
Formic acid, Methanoic acid, Formylic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HCOOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
EC index szám:
200-579-1
NACRES:
NB.21
Ügynökség:
suitable for DIN 38407-42
suitable for ISO/CEN 15968-2010
pH:
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Ügynökség
suitable for DIN 38407-42
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Minőségi szint
szab. megfelelőség
suitable for FDA C-010.02
gőzsűrűség
1.6 (vs air)
gőznyomás
44.8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98% (alkalimetric)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1004 °F
robbanási határérték
12-38 % (v/v)
57 %
technika/technikák
HPLC: suitable
törésmutató
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 49.5 °C
sűrűség
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.05 ppm
Ca: ≤0.20 ppm
Cu: ≤0.020 ppm
Fe: ≤2.0 ppm
K: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.50 ppm
Na: ≤0.50 ppm
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Formic acid 98 - 100% is used as a mobile phase component in the HPLC–UV system for the separation of six organic acids, including, malic acid, tartaric acid, citric acid, acetic acid, lactic acid, and succinic acid.
Alkalmazás
Formic acid 98–100% can be used as a mobilephase additive for the comparative studies using DAD (Diode Array Detector)detection.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
121.1 °F
Lobbanási pont (C)
49.5 °C
HPLC analysis of organic acids using a novel stationary phase
de Quiros, et al.
Talanta, 78(2), 643-646 (2009)
Rapid determination of key impurities in high purity bisphenol A with reversed phase separation and triple quadrupole mass spectrometry
Kramer A, et al.},
Journal of Chromatography A, 1677, 463293-463293 (2022)
Cikkek
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.