Fontos dokumentumok
74564
Trifluoroacetic acid
analytical standard
Szinonimák:
TFA
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
gőznyomás
97.5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.05% water
törésmutató
n20/D 1.3 (lit.)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
sűrűség
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Trifluoroacetic acid may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in water matrices using high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?