Fontos dokumentumok
1.59013
Supelco
Formic Acid Solution
0.1% (v/v) Formic acid in water, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Szinonimák:
water solution; mobile phase
About This Item
UNSPSC kód:
41116026
NACRES:
NA.03
product name
Water with 0.1% (v/v) Formic acid, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Minőségi szint
termékcsalád
LiChrosolv®
form
liquid
koncentráció
0.095-0.105 % (v/v)
technika/technikák
LC/MS: suitable
bp
100 °C/1013 hPa
oldhatóság
water: soluble
kation nyomok
Al: ≤0.01 ppm
Ca: ≤0.2 ppm
Fe: ≤0.5 ppm
K: ≤0.03 ppm
Mg: ≤0.03 ppm
Na: ≤0.7 ppm
alkalmazás(ok)
general analytical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
The product is a high purity solvent pre-blended with formic acid to provide convenient ready-to-use mobile phases for accurate LC-MS. Formic acid improves ionization and resolution of a wide range of molecules. The addition of this low molecular weight organic acid to the mobile phase can help to overcome the ionization-suppressing effect of trifluoroacetic acid (TFA) present in the mobile phases used for the analysis of proteins and peptides.
Tulajdonságok és előnyök
  • no ghost peaks
  • full reproducibility
  • extends the lifetime of columns
  • optimized and tested for LC-MS applications
  • minimal background ion suppression
  • reduced risk of contamination
  • less exposure to hazardous chemicals
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Cikkek
An optimized peptide mapping protocol using NISTmAb as a model monoclonal antibody, shorter incubation times, and improved digestion buffer to demonstrate minimal artificial asparagine deamidation and methionine oxidation.
A comparative UHPLC analysis of diclofenac sodium in gel using Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped 100 x 2 mm I.D column and FPP 1.7 µm hybrid silica C18 100 x 2.1 mm I.D column with UV and MS detection.
Learn the tips and tricks of selecting and preparing a suitable mobile phase buffer for your HPLC separations and method developments for samples that contain ionizable compounds.
Ismerje meg a megfelelő mobilfázis-puffer kiválasztásának és elkészítésének tippjeit és trükkjeit a HPLC elválasztásokhoz és az ionizálható vegyületeket tartalmazó mintákra vonatkozó módszerfejlesztésekhez.
Összes mutatása