Fontos dokumentumok
471712
tert-Butanol
anhydrous, ≥99.5%
Szinonimák:
2-Methyl-2-propanol, tert-Butyl alcohol, Trimethyl carbinol
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
Teszt
≥99.5%
form
solid or liquid
öngyulladási hőmérséklet
896 °F
robbanási határérték
8 %
szennyeződések
<0.005% water
párolgási maradék
<0.0003%
törésmutató
n20/D 1.387 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
oldhatóság
water: miscible
sűrűség
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Synthesis of Ribose - Oleic Acid Esters in the Presence- and Absence of Candida antarctica Lipase B.: This study investigates the synthesis of ribose-oleic acid esters using tert-Butanol as a solvent, both with and without the presence of Candida antarctica Lipase B. The research explores the efficiency and effectiveness of the enzyme-catalyzed process, highlighting the impact of tert-Butanol on the synthesis reaction. The findings contribute to the understanding of esterification processes in analytical chemistry and have potential applications in developing new synthetic methods (Çetinkaya et al., 2020).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
59.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
15 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Az anyagok akkor keverhetők egymással, ha egységes oldatot alkotva oldódnak. Tegye könyvjelzőbe vagy töltse le a gyakori laboratóriumi oldószerek keverhetőségi táblázatát.