Fontos dokumentumok
1.04965
Supelco
Potassium cyanide
EMPLURA®
Szinonimák:
Potassium cyanide, Cyanogen potassium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CKN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
65.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
205-792-3
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥96% (silver nitrate titration)
Forma:
solid
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥96% (silver nitrate titration)
Forma
solid
hatékonyság
7.49 mg/kg LD50, oral (Rat)
14.29 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
11-12 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
1625 °C/1013 hPa
mp
634 °C
sűrűség
1.55 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
750 kg/m3
anion nyomok
sulfide (S2-): ≤0.001%
kation nyomok
Na: ≤1%
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[K+].N#[C-]
InChI
1S/CN.K/c1-2;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • Supramolecular Gels Based on C(3)-Symmetric Amides: This study demonstrates the application of potassium cyanide in the development of supramolecular gels used for anion-sensing and dye removal from water. It highlights the role of potassium cyanide in enhancing the functionality of materials designed for environmental cleanup and monitoring, aligning with sustainable research practices in material science (Kuppadakkath G et al., 2024).
  • Binucleate Rhizoctonia induced tomato resistance against Rhizoctonia solani: This research explores the use of potassium cyanide in studying plant-pathogen interactions, particularly focusing on enhancing tomato plant resistance against fungal diseases. The application in agricultural biotechnology demonstrates the potential of potassium cyanide in developing disease-resistant crop varieties, contributing to sustainable agriculture practices (Taheri P et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 96 %
Sulphide (S): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 1 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Célzott szervek
Thyroid
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3