Fontos dokumentumok
D131350
1,4-Dimethoxybenzene
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
p-Methoxyanisole, Dimethylhydroquinone, Hydroquinone dimethyl ether, NSC 7483
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
crystals
öngyulladási hőmérséklet
1463 °F
bp
213 °C (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
sűrűség
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
257.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
125 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?