Fontos dokumentumok
BCR308
9-Nitroanthracene
BCR®, certified reference material
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
141-144 °C (lit.)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSIKFJXEYJIZNB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Aerosol samples using direct infusion into an atmospheric pressure photoionization high-resolution mass spectrometer (APPI-HRMS).
- Air and diesel particulate reference materials using pressurized-fluid extraction (PFE) with normal-phase liquid chromatography (LC) followed by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) in negative ion chemical ionization (NICI) mode.
Analízis megjegyzés
BCR308
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)