Fontos dokumentumok
A-076
Supelco
Multicomponent Alcohol Mix-100
100 μg/mL each component in H2O, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Multi-component Alcohol Mix
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
összetétel
Acetone
Ethanol
Isopropanol
Methanol, ACS grade
kiszerelés
ampule of 1.2 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL each component in H2O
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYOUQHVDCKOOAL-RALIUCGRSA-N
Általános leírás
A multicomponent calibration kit containing acetone, ethanol, isopropanol, and methanol at a concentration of 100 μg/mL. This kit is suitable for calibration of blood alcohol testing methods using GC Headspace.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg