Merck
614947
Sigma-Aldrich
Propanol-OD
99 atom % D
Szinonimák:
1-Propan(ol-d), Propyl alcohol-OD
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2OD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
61.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % D
Teszt
99% (CP)
bp
97 °C (lit.)
mp
-127 °C (lit.)
sűrűség
0.817 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i4D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDERNNFJNOPAEC-QYKNYGDISA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)