CYTOCOX1
Cytochrome c Oxidase Assay Kit
sufficient for 100 tests, soluble and membrane bound mitochondria
Szinonimák:
Cytochrome c Oxidase Activity Assay Kit
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
használat
sufficient for 100 tests
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... COX1(4512)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Simple, optimized protocol - Obtain reproducible results without special training needs
- Useful for determining cytochrome c activity from any mitchondrial source - The enzyme is present in all mitochondria regardless of species
- Useful for detecting the presence of mitochondria in subcellular fraction - Save time and increase confidence in the quality of organelle preparations
- May be used in conjunction with the MITOISO1 Mitochondrial Isolation Kit - Standardized mitochondrial preparation and analysis ensures reproducibility
- Use to analyze the intactness of mitochondrial membranes
- Simple colorimetric measurement of solution
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Cikkek
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.
Celluláris apoptózis vizsgálatok a programozott sejthalál kimutatására Annexin V, kaszpáz és TUNEL DNS-fragmentációs vizsgálatok segítségével.
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.