Fontos dokumentumok
C7752
Cytochrome c from equine heart
≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
Szinonimák:
Cytochrome c from horse heart
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
horse heart
Minőségi szint
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
Forma
powder
molekulatömeg
12,384
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkalmasság
suitable for molecular biology
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
horse ... CYCS(100053958)
Alkalmazás
Cytochrome c is suitable for use as a component of phosphate buffer for the detection and evaluation of complex IV activity using blue-native gel electrophoresis (BN-PAGE). It may also be used for the detection of extracellular superoxide anion (ECSA) in isolated kidney phagocytes.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Alkalmazás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.