Fontos dokumentumok
C3131
Cytochrome c from bovine heart
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis, powder, suitable for mammalian cell culture
Szinonimák:
CYC, CytC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine heart
Minőségi szint
Teszt
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
Forma
powder
molekulatömeg
12327 Da
tárolási körülmény
(Tightly closed Dry)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
0.40-0.50% Iron (anhydrous)
oldhatóság
water: 10 mg/mL, dark red-brown
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... CYC1(512500)
Általános leírás
Cytochrome c (Cyt C) is an essential mitochondrial protein located in the inner membrane of the mitochondria. It is encoded in the nucleus as apo-cytochrome C. Cyt C occurs as membrane-bound or as soluble metalloproteins in energy-transducing membranes and is found in bacteria, archaea, and plastids. It belongs to the group of class IIa cytochromes and contains pentacoordinate heme centres.
Alkalmazás
- as a component of the assay solution for testing the activity of respiratory chain complexes III and IV in the mitochondria of human osteosarcoma and human hepatocarcinoma cell lines
- to determine the cytochrome c oxidase activity in mitochondria of human aortic endothelial cells
- as a component of the cyt C oxidase reaction solution during in situ enzyme staining of cyt C oxidase in mice kidney tissues
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Alkalmazás
antitest
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Enzymatic Assay of Ferredoxin NADP Reductase - To standardize a procedure for the enzymatic assay of Ferredoxin NADP Reductase (EC.1.18.12).
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.