Fontos dokumentumok
C2436
Cytochrome c from Saccharomyces cerevisiae
≥85% based on Mol. Wt. 12,588 basis
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Saccharomyces cerevisiae
Minőségi szint
Teszt
≥85% based on Mol. Wt. 12,588 basis
form
powder
molekulatömeg
12,588 Da
technika/technikák
cell based assay: suitable
oldhatóság
water: 10 mg/mL, clear, red to red-brown (dark red)
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Saccharomyces cerevisiae ... CYC1(853507)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.