C3483
Cytochrome c from human heart
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human heart
Minőségi szint
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
11 kDa by SDS-PAGE
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
western blot (chemiluminescent): suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CYCS(54205) , CYCSL1(157317)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
In addition to its function in electron transport, cytochrome c acts as an apoptosis-triggering agent, forming the apoptosome with apoptosis protease-activating factor-1 (Apaf-1) and activating the caspase cascade. The two functions are finely tuned by phosphorylation of Tyr residues at position 48 and/or 97. One recent report provides suggestive evidence that phosphorylation at Tyr48 switches off the apoptotic effect.
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.