Fontos dokumentumok
B3259
Bradykinin acetate salt
powder, ≥98% (HPLC)
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
0.1 M acetic acid: 25 mg/mL, clear, colorless
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C50H73N15O11/c51-32(16-7-21-56-49(52)53)45(72)65-25-11-20-39(65)47(74)64-24-9-18-37(64)43(70)58-28-40(67)59-34(26-30-12-3-1-4-13-30)41(68)62-36(29-66)46(73)63-23-10-19-38(63)44(71)61-35(27-31-14-5-2-6-15-31)42(69)60-33(48(75)76)17-8-22-57-50(54)55/h1-6,12-15,32-39,66H,7-11,16-29,51H2,(H,58,70)(H,59,67)(H,60,69)(H,61,71)(H,62,68)(H,75,76)(H4,52,53,56)(H4,54,55,57)/t32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QXZGBUJJYSLZLT-FDISYFBBSA-N
Géninformáció
human ... KNG1 (includes EG:3827)
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
- to stimulate the contraction of guinea pig ileum
- as a contractile agent in fibroblasts
- In the stimulation of endothelium of human subcutaneous artery
- To evoke Ca2+ signals in neuroblastoma-glioma hybrid cell line, NG108-15
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3