Fontos dokumentumok
B1901
Bradykinin Fragment 2-9
≥97% (HPLC)
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(=N)NCCCC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc3ccccc3)NC(=O)CNC(=O)C4CCCN4C(=O)C5CCCN5)C(O)=O
InChI
1S/C44H61N11O10/c45-44(46)48-20-8-16-30(43(64)65)51-38(59)32(24-28-13-5-2-6-14-28)52-40(61)35-18-10-22-55(35)42(63)33(26-56)53-37(58)31(23-27-11-3-1-4-12-27)50-36(57)25-49-39(60)34-17-9-21-54(34)41(62)29-15-7-19-47-29/h1-6,11-14,29-35,47,56H,7-10,15-26H2,(H,49,60)(H,50,57)(H,51,59)(H,52,61)(H,53,58)(H,64,65)(H4,45,46,48)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZZHVXIPXTCBVBE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... KNG1 (includes EG:3827)
Amino Acid Sequence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)