Fontos dokumentumok
A9650
Angiotensin I human acetate salt hydrate
≥90% (HPLC), powder, suitable for mammalian cell culture
Szinonimák:
5-Ile-angiotensin I, 5-Isoleucine-angiotensin I, Pepsitensin, Proangiotensin, Hypertensin I
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
powder
molekulatömeg
1296 Da by calculation (Average Mass)
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
acetic acid: 25 mg/mL, clear, colorless
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(O)=O.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@H](Cc5c[nH]cn5)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C62H89N17O14.2C2H4O2/c1-7-35(6)51(78-56(87)44(25-37-17-19-40(80)20-18-37)74-58(89)50(34(4)5)77-53(84)42(15-11-21-68-62(64)65)71-52(83)41(63)28-49(81)82)59(90)75-46(27-39-30-67-32-70-39)60(91)79-22-12-16-48(79)57(88)73-43(24-36-13-9-8-10-14-36)54(85)72-45(26-38-29-66-31-69-38)55(86)76-47(61(92)93)23-33(2)3;2*1-2(3)4/h8-10,13-14,17-20,29-35,41-48,50-51,80H,7,11-12,15-16,21-28,63H2,1-6H3,(H,66,69)(H,67,70)(H,71,83)(H,72,85)(H,73,88)(H,74,89)(H,75,90)(H,76,86)(H,77,84)(H,78,87)(H,81,82)(H,92,93)(H4,64,65,68);2*1H3,(H,3,4)/t35-,41-,42-,43-,44-,45+,46-,47-,48-,50-,51-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKIFOTYDIFUKEP-AUVUXLIHSA-N
Géninformáció
human ... AGT(183)
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Research area: Cell Signaling
Alkalmazás
- as an external calibration standard, it was applied to α-cyano-4-hydroxycinnamic acid (CHCA) and 2,5-dihydroxybenzoic acid (DHB) matrix,
- to prepare angiotensin I solution gravimetrically for hydrolysis and also used as a model peptide to demonstrate SI (système international) -traceable amino acid analysis
- as an analyte to deposit on the target in the study of on-line single droplet deposition for matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) mass spectrometry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antitest adszorbens
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)