Merck
B4272
Sigma-Aldrich
Bombesin acetate salt hydrate
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
pGlu-Gln-Arg-Leu-Gly-Asn-Gln-Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Met-NH2
Méret kiválasztása
1 MG
39 500,00 Ft
5 MG
199 000,00 Ft
39 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 MG
39 500,00 Ft
5 MG
199 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C71H110N24O18S · xC2H4O2 · yH2O
Molekulatömeg:
1619.85 (anhydrous free base basis)
Beilstein:
9611365
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
39 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1cnc[nH]1)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H]4CCC(=O)N4)C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C71H110N24O18S/c1-34(2)24-47(92-62(105)43(14-11-22-79-71(76)77)89-64(107)45(15-18-52(72)96)90-63(106)44-17-20-55(99)85-44)61(104)81-31-56(100)87-51(28-54(74)98)69(112)91-46(16-19-53(73)97)65(108)94-49(26-38-29-80-41-13-10-9-12-40(38)41)66(109)84-37(7)60(103)95-58(36(5)6)70(113)82-32-57(101)86-50(27-39-30-78-33-83-39)68(111)93-48(25-35(3)4)67(110)88-42(59(75)102)21-23-114-8/h9-10,12-13,29-30,33-37,42-51,58,80H,11,14-28,31-32H2,1-8H3,(H2,72,96)(H2,73,97)(H2,74,98)(H2,75,102)(H,78,83)(H,81,104)(H,82,113)(H,84,109)(H,85,99)(H,86,101)(H,87,100)(H,88,110)(H,89,107)(H,90,106)(H,91,112)(H,92,105)(H,93,111)(H,94,108)(H,95,103)(H4,76,77,79)/t37-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,58-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QXZBMSIDSOZZHK-DOPDSADYSA-N
Géninformáció
human ... GRPR(2925)
Amino Acid Sequence
Glp-Gln-Arg-Leu-Gly-Asn-Gln-Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Met-NH2
Általános leírás
Gastrin releasing peptide receptor (GRP-R) belongs to the G protein-coupled receptors (GPCR) family.[1] The gene for the gastrin‐releasing peptide receptor is located on the short arm of human X chromosome.[2]
Alkalmazás
Bombesin acetate salt hydrate has been used in immunohistochemical methods[3] and food intake measurements.[4]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Bombesin/gastrin releasing peptide (BN/GRP) serves as an autocrine growth factor in small cell lung cancer (SCLC).[5] Overexpression of gastrin releasing peptide receptor (GRP-R) is associated with neuroblastoma tumor aggressiveness. GRP-R modulates the important enzymes, that participates in glucose metabolism.[1] Bombesin, a pulmonary growth factor helps to satisfy the conditions for autocrine stimulation.[5]
Tetradecapeptide originally isolated from the skin of the frog Bombina bombina. Bombesin acts at specific brain nuclei to inhibit food intake. It also increases blood glucose levels.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Céléna Dubuc et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(7), 2424-2427 (2008-03-11)
Sulfonated aluminum phthalocyanines (AlPcS) are potent photosensitizers for the photodynamic therapy (PDT) of cancer. In this study we evaluate the possibility to improve the efficacy of AlPcS-PDT for prostate cancer by targeting tetrasulfonated aluminum phthalocyanines (AlPcS(4)) to the gastrin-releasing peptide
[Psi13, 14] bombesin analogues inhibit growth of small cell lung cancer in vitro and in vivo
Mahmoud S, et al.
Cancer research, 51(7), 1798-1802 (1991)
I Schulz et al.
Biological chemistry, 380(7-8), 903-908 (1999-09-24)
In pancreatic acinar cells stimulation of different intracellular pathways leads to different patterns of Ca2+ signaling. Bombesin induces activation of both phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIP2)-specific phospholipase C (PLC) and phospholipase D (PLD). The latter leads to generation of diacylglycerol (DAG) in
Bombesin microinjection into the basolateral amygdala influences feeding behavior in the rat
Vigh J, et al.
Brain Research, 847(2), 253-261 (1999)
Silencing gastrin-releasing peptide receptor suppresses key regulators of aerobic glycolysis in neuroblastoma cells
Rellinger E J, et al.
Pediatric Blood & Cancer, 62(4), 581-586 (2015)