Fontos dokumentumok
A9525
Angiotensin II human
≥93% (HPLC), powder
Szinonimák:
1-8-AngiotensinI, 5-Isoleucine-angiotensinII, Ang II, Angiotensin 2, Angiotensin II, DRVYIHPF, Hypertensin, Ile(5)-angiotensinII
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥93% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
koncentráció
≤100%
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
1.2-10.4% acetate
oldhatóság
water: 25 mg/mL, clear, colorless
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[nH]1cncc1C[C@H](NC(=O)C(NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)CCCNC(=N)N)C(C)C)Cc4ccc(cc4)O)[C@H](CC)C)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)O
InChI
1S/C50H71N13O12/c1-5-28(4)41(47(72)59-36(23-31-25-54-26-56-31)48(73)63-20-10-14-38(63)45(70)60-37(49(74)75)22-29-11-7-6-8-12-29)62-44(69)35(21-30-15-17-32(64)18-16-30)58-46(71)40(27(2)3)61-43(68)34(13-9-19-55-50(52)53)57-42(67)33(51)24-39(65)66/h6-8,11-12,15-18,25-28,33-38,40-41,64H,5,9-10,13-14,19-24,51H2,1-4H3,(H,54,56)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,72)(H,60,70)(H,61,68)(H,62,69)(H,65,66)(H,74,75)(H4,52,53,55)/t28-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,40-,41?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZGUSIXMZVURDU-GYGDIBSWSA-N
Géninformáció
human ... AGT(183)
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Alkalmazás
- Angiotensin II (angII) human has been used:
- to study its effect on interleukin-1β–mediated islet inflammation and β-cell dysfunction.
- to determine if angII activates specific calcineurin-dependent NFAT (nuclear factor of activated T-cells) isoforms in cardiomyocytes.
- to study the actions of systemic angII infusions on glomerular permeability in vivo.
- to induce abdominal aortic aneurysms (AAAs) in ApoE knockout mice for experimental studies.
- to study the effect of Ang II infusion on atrial branched-chain amino acids (BCAAs) catabolism in male C57/BL6 mice.
- to check the effects of angII on plasma triglyceride production and its association with insulin resistance in normal rats.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Antitest adszorbens
Analízis megjegyzés
antitest
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Lipid Induced Insulin Resistance