Fontos dokumentumok
S2002
Sodium azide
ReagentPlus®, ≥99.5%
Szinonimák:
Hydrazoic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (inorganic)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.5%
Forma
powder
tárolási körülmény
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. Do not store near acids.)
technika/technikák
cell based assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
szín
white
mp
370-425 °C
oldhatóság
soluble 65 g/L at 20 °C (completely)
alkalmasság
suitable for chromatography
suitable for derivatization
alkalmazás(ok)
sample preparation
SMILES string
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Catalyst for:
- Oxidative decarboxylation
- Michael addition reactions
Reagent for synthesis of
- Blue fluorescent copolymers
- Metal phosphonates
- Arenes via aminations
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
javasolt kesztyű a fröccsenés elleni védelemhez
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Brain
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Antibody purification protocols yield preparations containing endogenous IgG alongside specific antibodies.
Az antitesttisztítási protokollok olyan készítményeket eredményeznek, amelyek a specifikus antitestek mellett endogén IgG-t is tartalmaznak.
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.