D1515
Doxorubicin hydrochloride
98.0-102.0% (HPLC)
Szinonimák:
Adriamycin, DOX, Hydroxydaunorubicin hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
98.0-102.0% (HPLC)
form
powder
mp
216 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 50.0-52.0 mg/mL, clear, orange to red
antibiotikus hatásspektrum
viruses
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWWSFMDVAYGXBV-RUELKSSGSA-N
Géninformáció
human ... TOP2A(7153)
Általános leírás
Doxorubicin also leads to the generation of reactive oxygen species (ROS), which further damage DNA, proteins, and membranes. It exerts cytotoxic, antitumor, anticancer, and antineoplastic activity and finds application in cancer, metabolomics, cell biology, and biochemical research.
Alkalmazás
- in cell viability assays
- MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide) assay
- as a drug in polymeric PLGA-based microparticulate drug delivery
- to develop doxorubicin-resistant HepG2 cells (HepG2-DR) and K562 cells (K562-DR)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- High-quality antibiotic suitable for multiple research applications
- Ideal for Cell Biology, Metabolomics, and Biochemical research.
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
Explore how antibiotics, particularly quinolones, inhibit nucleic acid synthesis by targeting topoisomerases, crucial for DNA replication processes.
Graphene oxide, a monomolecular layer of graphite with oxygen functionalities, holds unique properties valuable for various applications in materials science.