58298
SUPELCOSIL™ LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
SUPELCOSIL™ LC-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Ügynökség
suitable for USP L1
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
SUPELCOSIL™
a címkézés mértéke
11.0% carbon loading
parameter
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
170 m2/g
felület bevonatolás
surface coverage 3.1 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å
pH
2-7.5
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Alkalmazás
- Anthocyanins, flavonols, and carbohydrates in Tropea red onions (Allium cepa L.) during their determination by high performance liquid chromatography (HPLC) as well as HPLC coupled to mass spectrometry (MS) equipped with electrospray ionization (ESI) source.
- Sinapyl derivatives in pineapple (Ananas comosus [L.] Merill) juice samples during their determination by semipreparative reversed phase HPLC.
- Aflatoxin M1 in milk and cheese samples during its determination by HPLC with post-column derivatization and fluorescence detection.
Jogi információk
Alkalmazás
előtét patron
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde
Chromatograms
application for HPLCapplication for air monitoring, application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.