Fontos dokumentumok
P4516
Pullulan
suitable for substrate for pullulanase
About This Item
Javasolt termékek
form
powder or crystals
Minőségi szint
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, colorless to very faintly yellow
alkalmasság
suitable for substrate for pullulanase
tárolási hőmérséklet
2-8°C
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Related Content
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
A dextrannak ≥1 000 Dalton molekulatömegű poliszacharidok, amelyek lineáris gerincét α-kötött d-glükopiranozil ismétlődő egységek alkotják.