Fontos dokumentumok
MAK568
Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Szinonimák:
MDA Assay, TBARS Assay, Thiobarbituric Acid Reactive Substance Assay
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Minőségi szint
észlelési módszer
colorimetric
fluorometric
vonatkozó betegség(ek)
diabetes; cancer; cardiovascular diseases; neurological disorders; endocrinological disorders
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Click here to download a calculator excel file
Alkalmasság
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
55.4 °F
Lobbanási pont (C)
13 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)