Merck
284467
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethanol
anhydrous, 99.8%
Szinonimák:
Ethylene glycol monomethyl ether, Methyl glycol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.09
Beilstein:
1731074
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
anhydrous
Teszt:
99.8%
bp:
124-125 °C (lit.)
gőznyomás:
6.17 mmHg ( 20 °C)
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.62 (vs air)
gőznyomás
6.17 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.8%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
548 °F
robbanási határérték
24.5 %
szennyeződések
<0.005% water
párolgási maradék
<0.0005%
törésmutató
n20/D 1.402 (lit.)
pH
5.0-7.0 (25 °C)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
sűrűség
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Methoxyethanol may be used as a solvent to synthesize:
  • [(dF(CF3)ppy)2-Ir-μ-Cl]2 complex, a precursor for synthesizing iridium based photoredox catalysts for use in cross-coupling reactions [dF(CF3)ppy=2-(2,4-difluorophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine].
  • 3-(2-methoxyethoxy)propene, an intermediate to prepare a water-soluble, non-volatile and odorless tin hydride reagent.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Immune system, thymus
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Longlong Wang et al.
Nature communications, 11(1), 5889-5889 (2020-11-20)
The space charge layer (SCL) is generally considered one of the origins of the sluggish interfacial lithium-ion transport in all-solid-state lithium-ion batteries (ASSLIBs). However, in-situ visualization of the SCL effect on the interfacial lithium-ion transport in sulfide-based ASSLIBs is still
Practical Syntheses of [2,2'-bipyridine]bis[3,5-difluoro-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]phenyl]iridium(III)hexafluorophosphate, [Ir{dF(CF3)ppy}2(bpy)]PF6 and [4,4'-bis(tert-butyl)-2,2'-bipyridine]bis[3,5-difluoro-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]phenyl]iridium(III)hexafluorophosphate...
Oderinde MS and Johannes JW
Organic Syntheses, 94, 77-77 (2017)
Water-Soluble Tin Hydride: Tris [3-(2-Methoxyethoxy) Propyl] Stannane
Light J &amp; Breslow RA
Organic Syntheses, 72, 199-199 (1995)
Shauna Robbennolt et al.
Scientific reports, 9(1), 10804-10804 (2019-07-28)
The magnetic properties of mesoporous cobalt ferrite films can be largely tuned by the application of an electric field using a liquid dielectric electrolyte. By applying a negative voltage, the cobalt ferrite becomes reduced, leading to an increase in saturation
Xinjian Shi et al.
Nature communications, 8(1), 701-701 (2017-09-28)
Electrochemical production of hydrogen peroxide (H