Merck
741140
Sigma-Aldrich
4-Chloro-α-cyanocinnamic acid
97% (CP)
Szinonimák:
3-(4-Chlorophenyl)-2-cyano-2-propenoic acid, 3-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacrylic acid, p-Chloro-α-cyanocinnamic acid, p-Chlorobenzylidenecyanoacetic acid, ClCCA, NSC 2479
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H6ClNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
207.61
Beilstein:
2616773
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
Teszt
97% (CP)
form
solid
SMILES string
OC(=O)\C(=C\c1ccc(Cl)cc1)C#N
InChI
1S/C10H6ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)5-8(6-12)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)/b8-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MXCRRKYUQNHWLJ-VMPITWQZSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)