Merck
477028
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethyl methacrylate
≥99%, contains ≤50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Szinonimák:
1,2-Ethanediol mono(2-methylpropenoate), Glycol methacrylate, HEMA
Méret kiválasztása
25 ML
22 970,00 Ft
100 ML
26 010,00 Ft
22 970,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 ML
22 970,00 Ft
100 ML
26 010,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=C(CH3)COOCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.14
Beilstein:
1071583
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
22 970,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőzsűrűség
5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.01 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99%
tartalmaz
≤50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.453 (lit.)
bp
67 °C/3.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Hydroxyethyl methacrylate (HEMA) is biocompatible in nature. Polymeric hydrogel scaffold can be produced by polymerizing HEMA in water.[1]
Alkalmazás
A polymeric hydrogel for drug delivery.[2] Patent has been applied for the development of artificial cornea or KPro, it is composed of pHEMA (polymerized from HEMA) and poly (methyl methacrylate)(PMMA). [3] HEMA may be used as a macromonomer for the synthesis of 2-hydroxyethylmethacrylate-poly(ε-caprolactone) (HEMA-PCL) by coordinated anionic ring opening polymerization (ROP). [4]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
222.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
106 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of graft copolymers of poly(methacrylic acid)-g-poly(?-caprolactone) by coupling ROP and RAFT polymerizations
Kiehl J, et al.
Polymer, 53(3), 2012-2012 (2012)
Chiellini, F., et al.
Biomedical Polymers and Polymer Therapeutics, 63 (2001)
Designing a gas foamed scaffold for keratoprosthesis
Zellander A, et al.
Materials Science and Engineering, C, 33(6), 3396-3403 (2013)
Hong Ying Li et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 24(8), 2001-2011 (2013-05-25)
Tissue engineered scaffolds and matrices have been investigated over the past decade for their potential in spinal cord repair. They provide a 3-D substrate that can be permissive for nerve regeneration yet have other roles including neuroprotection, altering the inflammatory
Jie Yin et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(40), 5441-5446 (2012-08-24)
Ordered herringbone patterns with deterministic long and short wavelengths are created using a sequential wrinkling strategy (SWS). Patterns with a prescribed zig-zag turning angle less than 90° are obtained upon sequential wrinkling of non-equi-biaxial prestrain for the first time. SWS
Cikkek
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?