Merck
398136
Sigma-Aldrich
Ethanolamine
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine
About This Item
Lineáris képlet:
NH2CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
61.08
Beilstein:
505944
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
0.2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1436 °F
robbanási határérték
17 %
szennyeződések
≤0.30% water
szín
APHA: ≤15
törésmutató
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
oldhatóság
water: miscible 1000 g/L at 20 °C
sűrűség
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethanolamine (Etn) is an amino alcohol. It contains both alcohol and amine functional group. Conformational studies of Etn have been reported. The decomposition of ethanolamine in aqueous medium by ozonization has been studied.
Alkalmazás
Ethanolamine may be used as the following:
  • Plasticizer in the synthesis of ethanolamine plasticized thermoplastic starch (ETPS).
  • Hydroxyl radical scavenger.
  • Blocking agent during genosensor development.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Ethanolamine as a novel plasticiser for thermoplastic starch.
Huang M, et al.
Polymer Degradation and Stability, 90(3), 501-507 (2005)
An iridium oxide nanoparticle and polythionine thin film based platform for sensitive Leishmania DNA detection.
Mayorga-Martinez CC, et al.
Journal of Material Chemistry B: Materials for Biology and Medicine, 3(26), 5166-5171 (2015)
Ethanolamine: conformational diversity.
Novakovskaya YV and Rodnikova MN.
Structural Chemistry, 26(1), 177-187 (2015)
Alcohols and ethanolamines as hydroxyl radical scavengers.
Billany MR, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 137(2), 143-147 (1996)
Ozonization of ethanolamine in aqueous medium.
Parisheva Z and Demirev A.
Water Research, 34(4), 1340-1344 (2000)