Fontos dokumentumok
575771
Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution
12.0 wt. %±0.5 wt. % (80% NMP/20% xylene)
Szinonimák:
Pyre-M.L.® RK-692, Polyamic acid
About This Item
Javasolt termékek
Forma
viscous liquid
Minőségi szint
koncentráció
12.0 wt. %±0.5 wt. % (80% NMP/20% xylene)
törésmutató
n20/D 1.5052
oldhatóság
H2O: miscible
sűrűség
1.03 g/mL at 25 °C (relative)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
It may also be used as a precursor for the preparation of carbon hollow fiber membranes.
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
84.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
29 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?