Merck
807907
Sigma-Aldrich
Heptadecanoic-d33 acid
98 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
Margaric-d33 acid
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CD2)14CD2COOH
Molekulatömeg:
303.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
tömegeltolódás
M+33
SMILES string
OC(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
InChI
1S/C17H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H,18,19)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KEMQGTRYUADPNZ-TUWMXWROSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)