Merck
133248
Sigma-Aldrich
Pyridinium tribromide
technical grade, 90%
Szinonimák:
Pyridine hydrobromide perbromide, Pyridine perbromide hydrobromide, Pyridinium bromide perbromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H5N·HBr·Br2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
319.82
Beilstein:
3690144
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
form
solid
SMILES string
Br[Br-]Br.C1=C[NH+]=CC=C1
InChI
1S/C5H5N.Br3/c1-2-4-6-5-3-1;1-3-2/h1-5H;/q;-1/p+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NSBNSZAXNUGWDJ-UHFFFAOYSA-O
Alkalmazás
Easy to handle brominating agent.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthetic Communications, 23, 855-855 (1993)
Organic Process Research & Development, 11, 378-378 (2007)
Tetrahedron Letters, 34, 3177-3177 (1993)
Rocío Casquete et al.
Journal of food protection, 80(12), 2068-2077 (2017-11-21)
'La Vera' smoked paprika is a traditional Spanish product regulated under a protected designation of origin. Mycotoxins are possible contaminants in paprika, yet there is little information about mycotoxin production during the processing of smoked paprika. In this study, samples