Fontos dokumentumok
D4292
3,3′-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate
≥98% purity (TLC), powder
Szinonimák:
DiOC18(3), ‘DiO’
About This Item
Javasolt termékek
product name
3,3′-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
titration: suitable
szín
orange
oldhatóság
chloroform: 50 mg/mL
fluoreszcencia
λex 484 nm; λem 501 nm in methanol
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCN1C(\Oc2ccccc12)=C/C=C/c3oc4ccccc4[n+]3CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C53H85N2O2.ClHO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37-46-54-48-40-33-35-42-50(48)56-52(54)44-39-45-53-55(49-41-34-36-43-51(49)57-53)47-38-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;2-1(3,4)5/h33-36,39-45H,3-32,37-38,46-47H2,1-2H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFZPJHFJZGRWMQ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.