Merck
151793
Sigma-Aldrich
Acetone-d6
99.9 atom % D
Szinonimák:
Hexadeuteroacetone
About This Item
Lineáris képlet:
CD3COCD3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
64.12
Beilstein:
1702935
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
gőzsűrűség
2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
14.39 psi ( 55 °C)
184 mmHg ( 20 °C)
3.67 psi ( 20 °C)
izotóptisztaság
99.9 atom % D
Teszt
≥99% (CP)
Forma
liquid
robbanási határérték
13.2 %
kiszerelés
Sure/Seal of 100 g
ampule of 0.75 mL, 1 mL, 10 g
glass bottle of 25 g, 50 g
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.0500% water
water
törésmutató
n20/D 1.355 (lit.)
bp
55.5 °C (lit.)
mp
−93.8 °C (lit.)
sűrűség
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Általános leírás
Acetone-d6 (CD3COCD3, Hexadeuteroacetone) is the hexadeuterated form of acetone, in which all hydrogen atoms in acetone molecule have been replaced by deuterium (D) atoms. It is a standard purity solvent for NMR (Nuclear Magnetic Resonance) analyses. Absorption spectra of CD3COCD3 samples cooled in molecular jet (jet-cooled) have been evaluated in the range of 51000-54000cm-1. Collision of its molecular ions with a perdeuterated surface (C20D41 SAu) was investigated by ion-surface collision spectroscopy. The Infrared and Raman spectra of acetone-d6 have been analyzed. It undergoes H-2H exchange reaction with acetone d0 to afford acetone d1 and d5.
Alkalmazás
Acetone-d6 may be used as a deuterated solvent in the 1H NMR spectral studies of iodine containing radiopaque poly(methacrylate)copolymers. It may also be used as a source of deuterium atoms in the synthesis of labelled sterols.
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Jogi információk
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-2.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-19 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Stability of radiopaque iodine-containing biomaterials
Aldenhoff.J.BY, et al.
Biomaterials, 23(3), 881-886 (2002)
The synthesis of labeled sterols
Kovganko.V.N and Ananich.K.S
Chemistry of Natural Compounds, 35(4), 369-393 (1999)
The (n0-3s) Rydberg state of acetone: absorption spectroscopy of jet-cooled acetone and acetone-d6.
Gaines GA, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 92(10), 2762-2766 (1988)
Vibrational spectra and assignment of acetone, ααα acetone-d3 and acetone-d6.
Dellepiane G and Overend J.
Spectrochimica Acta , 22(4), 593-614 (1966)
Reactive ion-surface collisions: Application of ionized acetone-d6, DMSO-d6 and pyridine-d5 as probes for the characterization of self-assembled monolayer films on gold.
Kane TE, et al.
Org. Mass Spectrom., 28(12), 1665-1673 (1993)
Cikkek
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Használja ezt a referenciatáblázatot az NMR (deuterált) oldószereink csatolási értékeinek és kémiai eltolódásainak megkereséséhez. Az olvadás- és forráspontok, a molekulatömeg, a sűrűség és a CAS-szám is fel van tüntetve.