Merck
754315
Sigma-Aldrich
Pyrimidine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
182-185 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ncccn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFCHNZDUMIOWFV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)