I5500
Insulin from bovine pancreas
≥25 USP units/mg (HPLC), powder
Szinonimák:
Insulin (cattle)
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥25 USP units/mg (HPLC)
szennyeződések
≤0.5 EU/mg endotoxin
oldhatóság
water: 2 mg/mL, clear, colorless (pH: 2)
kation nyomok
Zn: ≤1.0%
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
Géninformáció
cow ... INS(280829)
Alkalmazás
- Cross-frontal mode: An alternative methodology for Taylor dispersion analysis of monomodal sample.: This research presents a novel methodology for Taylor dispersion analysis, which could be applied to the study of insulin dispersion and its implications in biochemical research (Gouyon et al., 2023).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Chromatographic technique identifies insulin variants efficiently, aiding in pharmacokinetics.