Fontos dokumentumok
I6634
Insulin from bovine pancreas
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Bovine insulin, Cell culture grade insulin
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Forma
powder
hatékonyság
≥25 USP units per mg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
oldhatóság
acetic acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
hydrochloric acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
Géninformáció
cow ... INS(280829)
Alkalmazás
- Insulin from bovine pancreas has been used for the differentiation of MSCs (mesenchymal stem cells) to adipocytes.
- It has been used for culturing of various cells.
- It has also been used to study insulin-mediated inhibition of the HMGCS2 (3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) synthase) gene.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)