Fontos dokumentumok
D9542
DAPI
for nucleic acid staining
Szinonimák:
4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, 2-(4-Amidinophenyl)-6-indolecarbamidine dihydrochloride, DAPI dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
transfection: suitable
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL
PBS: insoluble
ε (extinkciós együttható)
30 at 263 nm in H2O at 1 mM
fluoreszcencia
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI)
λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- DNA staining in agarose gels
- analysis of changes in DNA during apoptosis
- detection of mycoplasma
- photofootprinting of DNA
- immunofluorescent staining of cells
DAPI has been used:-
- in rapid monitoring of microbial contamination
- in chromosomal banding technique
- in detection of apoptotic cells
- in fluorescence microscopy to track the DisA (DNA integritiy scanning protein) movement on Bacillus subtilis DNA
- to stain mature pollen grains(0.5 mg/ml)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.
Elérhető fluoreszcens in situ hibridizációs (FISH) eljárások, reagensek és berendezések.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
Protocols
ICC Cell Capture Imaging Reagent simplifies imaging, ideal for rare cell and low cell count samples.
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies
Related Content
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.