F3165
Monoclonal ANTI-FLAG® M2 antibody produced in mouse
clone M2, purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass), buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide)
Szinonimák:
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass)
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
M2, monoclonal
form
buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide)
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
all
koncentráció
3.8-4.2 mg/mL
technika/technikák
western blot: 10 μg/mL (Protein A)
izotípus
IgG1
immunogén szekvencia
DYKDDDDK
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
F3165 is affinity purified using Protein A resin, so it contains not only the anti-FLAG M2 antibody but also small amounts of native mouse IgG, increasing its sensitivity in most applications.
Method of purification - Protein A
Immunogen
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunofluorescence
- ELISA
- EIA
- chromatin immunoprecipitation
- electron microscopy
- flow cytometry
- supershift assays
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Note: Overtime, small amounts of purified antibodies can precipitate from solution due to intermolecular hydrophobic interactions. If a precipitate is observed in this product, briefly centrifuge the vial to pellet the precipitate. Withdraw the desired volume of antibody solution from the clear supernatant for use. This should not alter the performance of the purified antibody in Western blot or immunoprecipitation applications.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Cikkek
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
Elúciós technikák összehasonlítása FLAG® tag fehérjék kisléptékű fehérjetisztításához anti-FLAG® M2 mágneses gyöngyökkel.
Related Content
Fehérje- és nukleinsav kölcsönhatási reagensek és források a fehérje-RNS, fehérje-DNS és fehérje-fehérje kölcsönhatások és az ezekhez kapcsolódó alkalmazások vizsgálatához.
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.