Fontos dokumentumok
F1804
Monoclonal ANTI-FLAG® M2 antibody produced in mouse
1 mg/mL, clone M2, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4)
Szinonimák:
flag antibody, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
M2, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4)
tisztítva
affinity chromatography (affinity tag purification)
faj reaktivitás
all
koncentráció
1 mg/mL
izotípus
IgG1
immunogén szekvencia
DYKDDDDK
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Method of purification - Affinity tag purification
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting and EIA
Learn more product details in our FLAG® application portal.
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.
Related Content
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Fehérje- és nukleinsav kölcsönhatási reagensek és források a fehérje-RNS, fehérje-DNS és fehérje-fehérje kölcsönhatások és az ezekhez kapcsolódó alkalmazások vizsgálatához.