Fontos dokumentumok
C2020
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid
≥98% (TLC), powder, monocarboxylic acid transport inhibitor
Szinonimák:
α-CCA, α-CHCA, α-Cyano, 4-HCCA, ACCA
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid, ≥98% (TLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
szín
yellow
mp
245-250 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: slightly soluble
methanol: water: soluble
polar organic solvents: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Related Content
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.