SAB5200010
Monoclonal Anti-DNA/RNA Damage antibody produced in mouse
clone 15A3, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Anti-8 hydroxy guanine, Anti-8-OH-dG, Anti-8OHG, Anti-DNA/RNA Damage
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
15A3, monoclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:1000
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
izotípus
IgG2b
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?