Fontos dokumentumok
DR1001
Sigma-Aldrich
Anti-8-Hydroxyguanosine Goat pAb
liquid, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-8-OHG, Anti-8-oxo-G
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
liquid
nem tartalmaz
preservative
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Goat polyclonal antibody supplied as undiluted serum. Recognizes 8-hydroxydeoxy-guanosine.
Recognizes 8-Hydroxydeoxyguanosine in Alzheimer′s disease brain tissue.
This Anti-8-Hydroxyguanosine Goat polyclonal antibody detects 8-Hydroxydeoxyguanosine in Alzheimer′s disease brain tissue. It is validated for use in ELISA and with paraffin sections.
Immunogen
8-Hydroxyguanosine
Alkalmazás
ELISA (≥1:250,000)
Paraffin Sections (≥1:200, proteinase K pre-treatment recommended; see figure legend, see application references)
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Fizikai forma
Undiluted serum.
Feloldás
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Analízis megjegyzés
Positive Control
Alzheimer’s disease brain tissue
Egyéb megjegyzések
Abe, T., et al. 2003. Neurosci. Lett.336, 105.
Parker, A.R., et al. 2002. Cancer Res.62, 7230.
Does not cross-react with other naturally occurring nucleotides. Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
N Gueven et al.
Cell death and differentiation, 14(6), 1149-1161 (2007-03-10)
Several different autosomal recessive genetic disorders characterized by ataxia with oculomotor apraxia (AOA) have been identified with the unifying feature of defective DNA damage recognition and/or repair. We describe here the characterization of a novel form of AOA showing increased
Joseph J Boyle et al.
The American journal of pathology, 174(3), 1097-1108 (2009-02-24)
Intraplaque hemorrhage accelerates atherosclerosis via oxidant stress and contributes to lesion development and destabilization. Normally, macrophages scavenge hemoglobin-haptoglobin (HbHp) complexes via CD163, and this process provokes the secretion of the anti-inflammatory atheroprotective cytokine interleukin (IL)-10. We therefore tested the hypothesis